dTTP 용액
공급업체: Avantor
VWR®
E542-40UMEA 359000 KRW
E542-40UM
dTTP 용액
핵산 시약 Nucleotides
디옥시리보뉴클레오티드는 DNA의 기초로 DNA를 구성하는 데 수천 개의 뉴클레오티드가 필요합니다.
  • DNA의 증폭을 위한 빌딩 블록
  • 고순도 등급
DNA는 당 분자 (디옥시리보스), 질소 염기 (아데닌 및 구아닌의 퓨린, 티민 또는 사이토신에 있는 피리미딘)와 인산염 분자로 구성됩니다.