버퍼 용액, secondary standard
공급업체: VWR Chemicals
84583.260EA 70220 KRW
84583.260 84584.260 84582.260 84580.260 84581.260 84586.260 84593.260 84585.260 84587.260 85788.260
버퍼 용액, secondary standard
버퍼 pH Calibration Buffers
  • ±0,010 pH 단위까지의 정확도(정확도가 ±0,050인 버퍼 12,454 제외)
  • 25°C에서 표준화된 용액, 500ml로 제공
  • 최적의 pH 교정을 위해 완전 추적 가능
  • 온도 의존성 데이터는 배치 번호 및 만료 날짜와 같이 라벨에 인쇄됩니다