VWR® Ready Ladder™ DNA Ladder, 50 bp
공급업체: Avantor
VWR®
N746-100RXNEA 634000 KRW
N746-100RXN
VWR® Ready Ladder™ DNA Ladder, 50 bp
전기영동 시약 Molecular Weight Markers
쉬운 밴드 식별을 위해 50 ~ 500bp 범위의 10개 fragment가 있는 사다리입니다. 로딩 염료와 사전 혼합된 포뮬러를 바로 사용할 수 있습니다.