RiboZol™ Plus RNA 정제 키트는 리보솜 RNA (rRNA) 또는 메신저 RNA (mRNA)와 같은 큰 RNA와 microRNA (miRNA) 및 작은 억제 RNA (siRNA)를 포함한 소형 RNAs <200 뉴클레오타이드를 포함한 모든 크기의 RNA를 정제하고 복구합니다. 이 키트는 RiboZol™ RNA 추출 시약을 이용한 유기 RNA 추출의 장점과 스핀 칼럼 기술의 편리함을 제공합니다. 첫번째로, RiboZol™ RNA 추출 시약은 어려운 샘플 유형을 포함하여 세포 및 조직에서 total RNA를 추출합니다. 후속 컬럼 크로마토그래피는 고유 레진을 분리 매트릭스로 사용하여 최대 35 μg의 고도로 정제된 총 RNA를 생성합니다.
- 시간 절약
- microRNA 종을 포함한 total RNA의 회수 향상
RiboZol™ RNA 정제 키트로 정제된 총 RNA는 Northern blot 및 dot blot 분석, Rnase 보호 분석, 미세배열 분석, 분자 복제 및 mRNA 분리를 포함한 대부분의 다운스트림 분야와 호환됩니다. 정량적 RT-PCR과 같은 민감한 다운스트림 분야에 앞서 DNA의 최대 제거를 위해 DNase 처리가 권장됩니다.
독점적인 스핀 컬럼 매트릭스로 모든 크기와 종의 RNA를 탁월하게 회수할 수 있습니다. 조직과 배양된 세포에서 고품질 RNA를 추출합니다. 스핀 컬럼 크로마토그래피로 total RNA를 정제하고 농축합니다. 스핀 컬럼에서 원치않는 단백질과 DNA를 제거합니다. 컬럼에서 다양한 RNA 종을 녹여서 분리합니다.
이 키트를 사용하면 rRNA 및 mRNA와 같은 큰 RNA의 우수한 회수는 물론 miRNA 및 siRNA를 포함한 작은 RNA의 우수한 회수가 가능합니다. qRT-PCR을 포함한 다운스트림 분야와 호환됩니다. 고품질의 손상되지 않은 DNA입니다.
납품 정보: 각 RiboZol Plus RNA 정제 키트에는 50회 분리를 위한 충분한 RiboZol RNA 추출 시약, 스핀 컬럼, 수집 튜브가 포함되어 있습니다.