Sodium formate ≥99% ACS
공급업체: VWR Chemicals
J961-100GEA 140000 KRW
J961-100G
Sodium formate ≥99% ACS
Sodium formate
포뮬러: HCO₂Na
MW: 68,01 g/mol
녹는점: 257,31 °C
밀도: 1,919 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00013101
CAS 번호: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
UN: 0000
REACH: 01-2119486468-21
Merck 색인: 12,08765
Order Now
사양 테스트 결과
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.001%