Tris-glycine 버퍼, Proteomics Grade
공급업체: Avantor
VWR®
M115-40LEA 0 KRW
M115-40L
Tris-glycine 버퍼, Proteomics Grade
버퍼 Electrophoresis Buffers Transfer Buffers
Laemmli SDS-PAGE 러닝 버퍼 준비를 위한 사전 혼합된 Tris-glycine 파우더입니다. 40리터 팩 크기는 40리터의 1X Tris-glycine 용액 (0,025 M Tris 염기 및 0,192M glycine)을 제조합니다. 각 Ready-Pack™은 1리터의 10X 농축액을 제조합니다.