빠른 트랜스퍼 버퍼 10X
공급업체: Avantor
VWR®
N789-4LEA 1079660 KRW
N789-Q-100ML N789-4L N789-1L
빠른 트랜스퍼 버퍼 10X
버퍼 Electrophoresis Buffers Transfer Buffers
빠른 트랜스퍼 버퍼는 웨스틴 블로팅 분야를 위해 SDS-PAGE 겔에서 멤브레인으로 단백질을 빠르고 효율적으로 전달하기 위한 간단한 단일 구성 요소 시스템입니다. 표준 반건조 또는 습식 이동 장치를 사용하여 각각 10분 또는 20분 내에 트랜스퍼가 완료됩니다.
  • 표준 트랜스퍼 장비 사용
  • 무해한 제형
  • 여러 유형의 겔에서 PVDF 및 니트로셀룰로오스로 전달
빠른 트랜스퍼 버퍼는 PVDF 및 니트로셀룰로오스 멤브레인과 호환되는 메탄올 프리의 무해한 제형입니다. 트랜스퍼 효율은 Tris-gylcine-메탄올 트랜스퍼 버퍼를 사용할 때 관찰된 것과 동일합니다.