Methyl-4-hydroxybenzoate NF
Warning
동의어: 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester
0572-500GEA 419880 KRW
0572-500G
Methyl-4-hydroxybenzoate NF
Methyl-4-hydroxybenzoate
Fine white crystalline powder.
포뮬러: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
끊는점: 270 – 280 °C (1013 hPa)
녹는점: 125…128 °C
밀도: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002352
CAS 번호: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
UN: 0000
Merck 색인: 12,06182
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/24/2301724.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Acidity test Pass
Color of solution Pass
Purity 98.0 – 102.0%
Related substances test Pass
Residue on ignition ≤0.1 %