진공 여과 완전 장치, WHEATON®
공급업체: Wheaton
WHEA419450EA 2219683 KRW
WHEA419450 WHEA419462
진공 여과 완전 장치, WHEATON®
깔때기 Membrane Filter Funnels
마개 또는 표준 그라운드 조인트 연결부가 있는 붕규산 유리.
  • 수용액의 일상적인 여과에 권장됩니다
  • 플라스크에는 ¼" (6 mm) I. D. 튜브용 호스 연결부가 있습니다
  • 아주 우수한 내화학성 및 온도 저항성
대용량 시료, 입자 부하가 큰 액체 및 높은 유량이 요구되는 점성 액체에 권장됩니다. 더 큰 필터 면적으로 인해 47 mm 어셈블리 보다 최대 4배 빠른 여과 속도를 제공할 수 있습니다.
USP Type I 및 ASTM E 438 Type I, Class A 요구 사항을 준수하는 WHEATON 33 낮은 추출성 붕규산 유리로 제조된 유리 부품.