진공 여과 완전 장치
공급업체: Wheaton
WHEA419347EA 350350 KRW
WHEA419347
진공 여과 완전 장치
깔때기 Membrane Filter Funnels
프리트 유리 지지대가 있는 진공 필터 홀더.
  • 일반적인 여과에 권장됩니다
  • 플라스크 (미포함)에는 ¼"(6mm) Int.Ø 튜브용 호스 연결부가 있습니다
  • 아주 우수한 내화학성 및 온도 저항성
미립자 또는 미생물 오염 분석을 위해 최대 1000 ml의 액체를 처리하도록 설계되었습니다.
USP Type I 및 ASTM E 438 Type I, Class A 요구 사항을 준수하는 WHEATON 33 낮은 추출성 붕규산 유리로 제조된 유리 부품.
납품 정보: 거친 다공성 (40 ~ 60 µm) 프리트 유리 지지대, 300 ml 눈금 깔때기, 양극산화 알루미늄 클램프, 8번 실리콘 마개가 포함되어 있습니다. 플라스크는 포함되어 있지 않습니다.