진공 여과 완전 장치, WHEATON®
공급업체: DWK Life Sciences
WHEA419380EA 1333960 KRW
WHEA419380 WHEA419385-47
진공 여과 완전 장치, WHEATON®
깔때기 Membrane Filter Funnels
테이퍼 조인트, 금속 클램프 및 지지대가 있는 여과 어셈블리.
  • 일반 여과에 권장됩니다
  • 장치에는 ¼" (6 mm) Int.Ø 플렉시블 튜브용 호스 연결부가 있습니다
유기 용매, 부식성 액체의 일상적인 여과 및 HPLC 용매의 미립자 제거에 권장됩니다. 그라운드 유리 연결은 실리콘 또는 네오프렌 마개에서 발생할 수 있는 프탈레이트 오염을 제거합니다. 지지대의 드립 팁은 호스 연결부 아래로 확장되어 여과액이 진공 라인으로 들어가는 것을 방지합니다.
USP Type I 및 ASTM E 438 Type I, Class A 요구 사항을 준수하는 WHEATON 33 낮은 추출성 붕규산 유리로 제조된 유리 부품.
납품 정보: 거친 다공성 (40 ~ 60 µm) 프릿 유리 지지대, 눈금 깔때기, 양극산화 알루미늄 클램프 및 1리터 필터 플라스트가 포함되어 있습니다.