분석 저울, VWR® LA Classic, LCD 디스플레이
공급업체: VWR
VWR®
611-2258EA 1349260 KRW
611-2258 611-2265 611-2264 611-2263 611-2261 611-4281 611-2260 611-3261 611-3350 611-3351 611-3263 611-3264 611-3123 611-3343 611-3326 611-3546 611-3328
분석 저울, VWR® LA Classic, LCD 디스플레이
저울
경제적인 범위의 신뢰할 수 있는 고성능 분석 저울. 모든 모델에는 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.
  • 중량 확인 (알람 기능), 중량 합계, 샘플 밀도 측정 및 piece-counting 기능
  • 외부 또는 내부 교정 옵션, 표준으로 포함된 RS232
  • 계량 챔버 L×W×H: 162×171×225 mm
사용자는 내부 교정 기능이 있는 모델에 대해 3가지 옵션을 선택할 수 있습니다 (모델 이름 끝에 'i'로 표시됨):
CAL 버튼을 누르면 내부 중량을 사용하여 저울이 교정됩니다.
외부 온도가 변경되거나 일정 시간이 경과된 후 (Incal+) 저울이 자동으로 재교정됩니다.
사용자가 외부 분동으로 저울을 교정하도록 선택할 수 있습니다.
증명: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
액세서리 정보: 액세서리 정보: 액세서리 정보: 옵션 태블릿 장치 (611-8683)는 *로 표시된 모델에 적합합니다. 태블릿 장치는 현재 확인된 EC 형식 공인된 저울과 함께 사용하도록 승인되지 않았습니다.
주문 정보:프린터, 소프트웨어, LA 시리즈용 밀도 제어 키트, 외부 키보드 및 PC 연결 케이블을 포함한 모든 액세서리에 대한 자세한 정보는 vwr.com을 방문하거나 해당 지역 Avantor 영업부에 문의하십시오.
저울은 공장 교정 인증서와 함께 사용할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 Avantor에 문의해주십시오.
납품 정보: 메인 어댑터, 범용 플러그 및 플라스틱 사용 보호 커버와 함께 제공됩니다. 교정 계량은 VWR에서 구할 수 있습니다. '교정용 추'를 참조하십시오.
주의: 큰 그래픽 디스플레이가 있는 모델은 이름에서 G로 표시됩니다. 마찬가지로 i는 내부 교정을 보여줍니다. FC 모델은 공장 교정 인증서와 함께 제공됩니다. 전체 모델 범위에 대한 자세한 내용은 vwr.com을 참조하십시오.