인체공학적 매트, 버블 / 매끄러움
공급업체: VWR
VWR®
115-1258EA 1230340 KRW
115-1258 115-1254 115-1255 115-1256 115-1257 115-1247 115-1248 115-1249 115-1243 115-1244 115-1245 115-1246 115-1240 115-1241 115-1242 115-1159 115-1155 115-1156 115-1157 115-1158 115-1151 115-1152 115-1153 115-1154 115-1150 115-1149 115-1207 115-1208 115-1209 115-1214 115-1215 115-1216 115-1217 115-1210 115-1177 115-1211 115-1178 115-1179 115-1212 115-1173 115-1174 115-1175 115-1176 115-1170 115-1171 115-1172 VWRU89185-486 115-1203 115-1204 115-1205 115-1206 115-1166 115-1167 115-1200 115-1201 115-1168 115-1169 115-1202 115-1163 115-1164 115-1165 115-1160 115-1161 115-1190 115-1229 115-1236 115-1237 115-1238 115-1239 115-1199 115-1232 115-1233 115-1234 115-1235 115-1195 115-1196 115-1230 115-1197 115-1198 115-1231 115-1191 115-1192 115-1193 115-1218 115-1219 115-1225 115-1226 115-1227 115-1228 115-1188 115-1221 115-1222 115-1189 115-1223 115-1224 115-1184 115-1185 115-1186 115-1220 115-1187 115-1180 115-1181 115-1182 115-1183
인체공학적 매트, 버블 / 매끄러움
바닥 매트 Traction and Anti-Fatigue Floor Mats
이 매트는 저밀도 폴리우레탄으로 만들어졌으며, 인체공학적 피로 방지 프로파일입니다. 버블 매트는 건조하고 중요도가 낮은 환경을 위해 설계되어 미끄러짐 위험, 신체 통증, 품질 문제 및 아픔을 줄입니다. 매끄럽고 평평한 매트는 앉고 서있는 작업 영역이 결합되거나 카트 또는 트롤리가 사용되는 건조하고 중요도가 낮은 환경에 적합합니다.
  • 몰딩된 비스듬한 가장자리가 말리지 않아 넘어지는 위험 제거
  • 사이즈나 모양에 관계없이 한 장으로 구성; 겹치거나 마모된 연결 매트 없음
  • 인체공학적 설계로 혈액 순환 및 주의력 상승
  • 실리콘/라텍스 프리
  • 보증 기간: 3년
증명: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624