필터 팁, Next Generation refill
공급업체: VWR
VWR®
VWRU89495-360EA 650160 KRW
VWRU89495-360 732-1481 732-1480 732-1482 732-1476
필터 팁, Next Generation refill
피펫 팁
에어로졸 필터 팁은 특허 받은 고분자량 폴리에틸렌으로 만든 필터를 사용하여 샘플 캐리오버로부터 완벽하게 보호합니다. 필터 구멍의 평균 크기는 10μm이므로, radionucleotide이 피펫 배럴에 도달하기 전에 포착됩니다. PCR과 DNA 작업에 적합합니다.
  • 95% 재생 가능 재료를 기반으로 한 지속가능한 디자인 - 유기 비석유 레진으로 만든 퇴비화 가능한 베이스, 100% 재활용 섬유로 만든 상자, 인쇄는 콩 기반 식물성 잉크
  • 사용하기 쉬운 리필 시스템 - 새로운 피펫 팁 랙, 인서트 및 전달 커버로 리필중에 팁이 흔들리는 것을 방지하고 팁을 깨끗하게 유지
  • RNase/DNase, human DNA 및 발열원 없음 인증됨
  • 발열원, ATP 및 프로테아제 활성이 없음
Next Generation은 탄소 배출량이 적은 완전 장치로, 피펫 팁 리필에 바이오 플라스틱(비석유) 퇴비성 레진을 사용하였습니다. Next Generation의 작은 설치공간이 패키지까지 확장되며, 재사용이 가능한 백을 통해 복잡한 실험실에서 보관 공간을 최대화할 수 있습니다.
포장: 전체 무게를 줄인 컴팩트하고 다시 닫을 수 있는 포장