메스 실린더
공급업체: VWR
VWR®
612-3840EA 77010 KRW
612-3840 612-3839 612-3838 612-3835 612-3834 612-3837 612-3836 612-3833 612-3832
메스 실린더
실린더 Measuring Cylinders
붕규산 3.3 유리, 클래스 A, 긴 제품.
  • (TC, ln)을 포함하도록 교정된 눈금
  • 주둥이가 있는 육각형 유리 베이스
  • 주요 눈금에 링마크가 있는 파란색 눈금
증명: DIN 12680
주문 정보:배치 번호와 배치 증명서 포함됨..