워터 배스 보호제, Aquaresist
공급업체: Avantor
VWR®
462-0600EA 57340 KRW
462-7051 462-0600 462-7000
워터 배스 보호제, Aquaresist
세정제 Water Bath Protection Reagents
최적의 위생 작업 조건을 위해 욕조 및 순환 온도 조절기에서 조류와 박테리아의 성장을 방지합니다.
  • 내구성 있는: 색상 표시기로 표시되고, 몇 주 동안 유효
  • 경제적: 낮은 소비량-물 1 리터당 단 1 ml 용액
  • 색상 표시기 옵션
주의: 안전하게 살생물제를 사용하세요. 사용하기 전에 항상 라벨과 제품 정보를 읽으십시오.