볼텍스 믹서(vortex mixer), VV3
공급업체: VWR, part of Avantor
444-0093EA 0 KRW
444-0094 444-0007 444-0093
볼텍스 믹서(vortex mixer), VV3
쉐이커 Vortex Shakers
3 개의 교체 가능한 부착물과 다양한 인서트로 인해 다양한 애플리케이션에 적합한 볼텍스 믹서(vortex mixer). 특수 설계된 스트랩을 사용하여 마이크로튜브, 마이크로타이터 플레이트, 250 ml 삼각 플라스크를 부착할 수 있습니다. 부착물은 어느 위치에서나 장치에 단단히 고정됩니다. 이 장치는 코팅된 아연 다이캐스팅으로 튼튼합니다.
  • 작고 컴팩트한 디자인
  • 넓은 속도 범위, 무한 조정 가능
  • 터치 또는 연속 모드
증명: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급: IP 21
납품 정보: 테스트 튜브 또는 소형 비커용 표준 부착물과 함께 제공됩니다.
주의: * 부착물 및 적재물에 따라 다름
** 412-0101과 함께 사용