VWR®, 오비탈 쉐이커(orbital shaker)
공급업체: VWR
444-0268EA 1245900 KRW
444-0268 444-0269 444-7093
VWR®, 오비탈 쉐이커(orbital shaker)
쉐이커 Orbital Shakers
다양한 혼합 용도에 적합한 마이크로 프로세서 제어 기능이 있는 범용 쉐이커. 가변 속도 제어는 일관되고 균일한 흔들림 동작을 제공합니다. 속도는 10 분 내로 조정 가능합니다. 최대 500min-1까지 증가, 25min-1씩 증가, 최대 1200min-1까지 증가. 램핑 기능은 안전을 위해 설정점까지 속도를 천천히 증가시킵니다.
  • 속도와 시간을 보여주는 두 개의 독립적인 LED 디스플레이
  • 통합 타이머 (1 초 ~ 160 시간)는 경과 시간 또는 카운트 다운, 자동 종료 및 프로그램 완료시 알람 옵션을 갖고 있습니다.
  • 교체 가능한 부속품 제품군
  • 인큐베이터, 건조 CO₂인큐베이터 또는 콜드룸에서 -10 ~ +60 ° C에서 사용 가능(최대 80 % 상대 습도)
액세서리 정보: 액세서리 정보: 액세서리 정보: 쉐이커는 최대 2 개의 랙과 35 × 10, 20 × 25, 15 × 50, 12 × 125, 6 × 250 또는 4 × 500ml 플라스크 및 3 × 500ml 미디어 병을 수용합니다.
납품 정보: 천공 트레이, 미끄럼 방지 고무 매트와 함께 제공되지만 부가 장치가 없습니다. 부속품은 별도로 주문해야 합니다.