VWR®, 인큐베이팅 오비탈 미니 쉐이커(incubating orbital mini shaker)
공급업체: VWR
444-0274EA 7929785 KRW
444-0275 444-0274 444-7083
VWR®, 인큐베이팅 오비탈 미니 쉐이커(incubating orbital mini shaker)
쉐이커 Shaking Incubators
Incubating mini shaker with microprocessor control which is ideal for bacterial suspensions, hybridisations, staining and de-staining, metabolism studies and cell culturing. Variable speed control provides consistent, uniform shaking action. The speed is adjustable in 10 min⁻¹ increments up to 500 min⁻¹, and increments of 25 min⁻¹ up to 1200 min⁻¹ and the ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. The platform accommodates up to 5×250 ml Erlenmeyer flasks or vessels up to 130 mm tall.
  • 속도, 온도 및 시간을 보여주는 3 개의 독립적인 LED 디스플레이
  • 통합 타이머(1 초 ~ 160 시간)는 경과 시간 또는 카운트 다운, 자동 종료 및 프로그램 완료시 알람 옵션을 갖고 있습니다.
  • 마이크로 프로세서 PID 온도 컨트롤러는 주변 온도를 5 ° C ~ 65 ° C에서 1 ° C 단위로 정밀하게 유지합니다
  • 교체 가능한 부속품 제품군
  • 내부 온도를 변경하지 않고도 시료를 확인할 수 있는 폴리 카보네이트 덮개
주문 정보:천공 트레이와 함께 제공되지만 부착물은 포함되지 않으며, 부속품은 별도로 주문해야 합니다.
주의: 쉐이커는 랙 1 개 또는 마이크로 튜브 랙 2 개 (444-0276) 또는 35 × 10, 20 × 25, 12 × 50, 8 × 125, 5 × 250 ml 플라스크를 수용합니다.