인큐베이팅 마이크로플레이트 쉐이커(incubating microplate shaker)
공급업체: VWR, part of Avantor
444-0272EA 2334590 KRW
VWRU97043-608 444-0273 444-0272 VWRU12620-932 444-7082
인큐베이팅 마이크로플레이트 쉐이커(incubating microplate shaker)
쉐이커 Shaking Incubators
최대 4 개 마이크로플레이트 또는 2개의 마이크로튜브 랙을 고정하는 마이크로 프로세서 제어 기능이 있는 인큐베이팅 마이크로 플레이트 쉐이커(incubating microplate shaker). 속도가 넓은 범위로 용도에 맞게 조정될 수 있습니다. 저속은 웰 내용물이 배출되지 않도록하며, 더욱 격렬한 교반은 각 웰의 작은 표면적에 효과적인 환기를 제공합니다. 면역분석, 혼성, 생명공학, 미생물학 및 약리학 분야에서 사용하기 적합합니다.
  • 속도, 온도 및 시간을 보여주는 3 개의 독립적인 LED 디스플레이
  • 통합 타이머(1 초 ~ 160 시간)는 경과 시간 또는 카운트 다운, 자동 종료 및 프로그램 완료시 알람 옵션을 갖고 있습니다.
  • 마이크로 프로세서 PID 온도 컨트롤러는 주변 온도를 5 ° C ~ 65 ° C에서 1 ° C 단위로 정밀하게 유지합니다
  • 온도 교정 모드를 통해 사용자는 외부 온도 장치에 맞게 단위를 교정 할 수 있습니다
  • 내부 온도를 변경하지 않고도 시료를 확인할 수 있는 폴리 카보네이트 덮개
주문 정보:비천공 트레이와 함께 제공됩니다. 쉐이커는 최대 2 개의 액세서리 마이크로 튜브 랙을 수용할 수 있습니다. 각 랙에는 70 × 1,5/2,0 ml 마이크로 튜브가 있습니다.