VWR®, 펠릿 혼합용 일회용 막자(pestle), 마이크로튜브 및 무선 모터
공급업체: VWR
VWR®
431-0096EA 36960 KRW
VWRU47747-358 431-0096 431-0099 431-0098 VWRU47747-366 VWRU47747-368 VWRU47747-360 431-0095 431-0094
VWR®, 펠릿 혼합용 일회용 막자(pestle), 마이크로튜브 및 무선 모터
균질기 Homogenisers Handheld
클래스 10,000, ISO 클래스 7, M5.5 클린룸에서 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBTP)로 제조된 막자 및 마이크로튜브. 세포 및 식물 조직 균질화 또는 단백질 및 DNA 펠렛 재현탁용으로 설계됨. 막자 및 마이크로튜브와 함께 옵션 배터리 구동 모터를 사용할 수 있습니다. 막자의 길이는 75 mm입니다.
  • DNase, Rnase-free 및 non pyrogenic
  • 홈이있는 그립으로 장갑을 끼고있을 때도 미끄러짐없이 쉽게 회전 가능
  • 가벼운 모터로 손의 피로 감소
  • 모터의 고속 볼텍싱 작용으로 몇 초 내에 세포 조직 또는 펠렛을 완전히 균질화
납품 정보: 막자와 마이크로튜브는 개별적으로 포장됩니다. 옵션 모터에는 막자(pestle) 어댑터와 2 개의 AA 배터리가 제공됩니다.