VWR®, 서모스탯용 배스
공급업체: VWR
VWR®
462-0267EA 3053655 KRW
462-0267 462-0268 462-0269 462-0270 462-0263 462-0264 462-0265
VWR®, 서모스탯용 배스
수조 Water Baths, Unstirred
스테인레스강 또는 폴리카보네이트로 제작되었습니다. VWR® 침지 서모스탯과 함께 사용하기에 적합합니다. 스테인레스강의 내구성 또는 폴리카보네이트의 투명성이 필요한 곳에 사용하십시오.
  • Open baths, ideal for use with immersion thermostats from VWR® or other manufacturers
  • Available in stainless steel or polycarbonate
  • Robust and durable
  • Easy to clean
참조: 아래 나열된 온도 범위는 용기를 침지 서모스탯과 함께 사용하는 경우에만 적용됩니다. 침지 서모스탯은 필수 용품이지만, 배스와 함께 제공되지는 않습니다.