VWR® MiniStar silverline, 마이크로 원심분리기
공급업체: VWR
VWR® MiniStar silverline
521-2844EA 198070 KRW
521-2846 521-2845 521-2844
VWR® MiniStar silverline, 마이크로 원심분리기
원심분리기 Microcentrifuges
이 원심분리기는 미세 여과 및 세포 분리와 같은 고속 원심 분리가 필요하지 않은 어플리케이션을 위해 개발되었으며 콜드룸에서도 사용할 수 있습니다. 뚜껑을 닫으면 로터가 최대 속도로 빠르게 가속됩니다. 장치 전면의 버튼을 누르면 작동이 중지되고 덮개가 열립니다. 또는 후면의 스위치를 사용하여 장치를 켜거나 끌 수 있습니다.
  • ABS 본체와 투명한 안전 커버가 있는 금속 베이스
  • 조용하고 컴팩트한 디자인
  • 몇 초 만에 시작 및 중지
  • 8 개의 마이크로 튜브 또는 4 개의 스트립 튜브용, 작동 용이
주문 정보:8 × 1,5 / 2,0 ml 로터, 4 × (8 × 0,2 ml) 스트립 튜브 로터, 0.5 ml 용 어댑터 8 개 및 0.4 ml 튜브용 어댑터 8 개가 제공되는 MiniStar silverline.