VWR® 블록 히터용 모듈식 가열 블록 및 액세서리
공급업체: VWR
VWR®
460-3235EA 115210 KRW
VWRU12985-050 VWRU13259-250_D 460-3235 VWRU13259-002 460-3246 VWRU13259-254 VWRU12985-048_D VWRU13259-250 VWRU13259-286_D VWRU13259-000 VWRU13259-286 460-3221 VWRU12985-048 460-3211 460-3212 460-3223 460-3245 460-3234
VWR® 블록 히터용 모듈식 가열 블록 및 액세서리
블록히터 Blocks
견고한 양극 처리된 알루미늄 블록으로 구성되었습니다.
  • 튜브의 접촉으로 벽을 차단하여 열 전달을 극대화
  • 각 블록에는 블록 온도를 측정하기 위한 온도계가 있음
단일 블록 W×D×H: 95×76×51 mm
더블 블록 W×D×H: 95×152×57 mm