VWR®, 96- 포지션 블록 시스템
공급업체: VWR
VWR®
548-0343EA 695340 KRW
548-0343 548-0345 548-0346 548-0349
VWR®, 96- 포지션 블록 시스템
마이크로플레이트 Microplates with Glass Inserts
순수 PP 블록이 충분히 비활성이 아닌 경우 유리 인서트가 있는 96-포지션 시스템(Ritter)이 HTS(고 처리량 스크리닝) 화학에 사용됩니다. 인서트는 PE 캡 씰로 밀봉하거나 실리콘으로 만든 Sealmat 블록 커버로 밀봉될수 있으며 PTFE 필름으로 코팅될 수 있습니다.