VWR® ND18/ND22/ND28, 스냅 캡 바이알
공급업체: VWR
VWR®
548-0144EA 26860 KRW
548-0144 548-0623 548-0554 548-0555 548-0649 548-0625
VWR® ND18/ND22/ND28, 스냅 캡 바이알
시약병
이 바이알은 분말 및 고체 보관에만 사용해야 합니다.
  • 캡과 바이알 별도 주문 가능
  • 빠르고 쉬운 재오픈 및 재밀봉
  • 라이너가 필요없는 캡