VWR® ND8, 크림프 넥 바이알
공급업체: VWR
VWR®
548-0036AEA 408670 KRW
548-0036A 548-0035A 548-0037A 548-0035 548-0036 548-0340A 548-0341A 548-0078A 548-0783A 548-0831A 548-0339A 548-0080A
VWR® ND8, 크림프 넥 바이알
시약병
이 바이알은 Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR®/Hitachi 등 제조업체의 기기용입니다.
  • 평면, 원형 또는 원뿔형 바닥
  • 투명 또는 호박색 유리
  • 거의 모든 오토 샘플러용
Broad selection of crimp neck vials ND8 available: crimp neck vials and micro vials ND8 can be closed with 8 mm aluminium caps, 9 mm PE caps or with 8 mm push-on caps. However, micro vials often need an adapter to run in the autosampler. They often have a conical bottom shape, so that they cannot stand by themselves, but need an adapter.
  • With flat, round or conical bottom
  • In clear or amber glass
  • For almost all autosamplers
다양한 크림프 넥 바이알 ND8 제공: 크림프 넥 바이알 및 마이크로 바이알 ND8은 8mm 알루미늄 캡, 9mm PE 캡 또는 8mm 푸시온 캡으로 닫을 수 있습니다. 하지만 마이크로 바이알은 종종 오토 샘플러에서 사용하기 위해 어댑터가 필요합니다. 바닥이 원뿔형인 경우가 많으므로 세워두기 위한 어댑터가 필요합니다.