VWR® ND13, 스크류 넥 바이알(screw neck vial)
공급업체: VWR
VWR®
548-0051EA 332090 KRW
548-0051 548-0521
VWR® ND13, 스크류 넥 바이알(screw neck vial)
시약병
이 바이알은 다음 제조업체의 기기에 사용됩니다: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, Waters® (Wisp 48 position carousel) 등.
  • 13 mm PP 스크류 씰 중 하나와 함께 4ml 스크류 넥 바이알(screw neck vial) Nd13을 한 키트로 주문 가능
  • 요청시 바코드 라벨이 달린 바이알 제공
  • 보관 목적으로 상단 스크류 씰과 함께 사용 가능
납품 정보: 키트에는 다음이 포함됩니다: 4 ml 유리 스크류 캡 바이알 (14,7 x 45 mm), PP, 8,5 mm 중앙 홀 또는 닫힌 상단 및 격막이 있는 블랙 스크류 캡