VWR® ND8, 스크류 넥 바이알(screw neck vial)
공급업체: VWR
VWR®
548-0420EA 267950 KRW
LAPH11090259 548-0420 548-1420 548-0018 548-3019 548-2090 548-3018
VWR® ND8, 스크류 넥 바이알(screw neck vial)
시약병
이 바이알은 다음 제조업체의 기기에 사용됩니다: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi 등.
  • GC 및 HPLC용 표준 바이알
  • VWR® / Hitachi 기기와 함께 사용하기에 적합
  • 다양한 마이크로 인서트
  • 바이알 및 씰도 1 키트에 두 개씩 제공
  • 작은 개구부에는 직경 5mm의 마이크로 인서트가 필요합니다
  • 바닥이 평평한 마이크로 인서트도 구매 가능
납품 정보: 키트에는 다음이 포함됩니다: 1,5 ml 유리 스크류 캡 바이알 (11,6 x 32 mm), 스크류 캡, PP, 5,5 mm 중앙 홀 및 격막 포함, 블랙