VWR®, 테두리가 없는 테스트 튜브
공급업체: VWR
VWR®
212-0016EA 19300 KRW
212-0016 212-0015 212-0013 212-0012 212-0019 212-0018 212-0017
VWR®, 테두리가 없는 테스트 튜브
튜브 Test Tubes
소다 석회 유리.
  • 두꺼운 벽
  • 좋은 화학적 및 물리적 특성
  • 일회용 테스트 튜브로도 사용 가능
경제적인 크기의 팩으로 포장된 경제적인 대안.