유리 온도계용 확대 렌즈
VWRI620-0777EA 0 KRW
VWRI620-0777
유리 온도계용 확대 렌즈
쉽게 읽을 수 있도록 분수 단위의 간편하고 견고한 스테인리스 스틸 확대 렌즈.
  • 왜곡 및 판독 오류 제거
  • 표시는 실제 크기보다 3 배 더 큽니다.
  • 직경이 6 ~ 7 mm 인 모든 온도계에 장착
미세 눈금을 읽고 정확도를 계산하는 모든 어플리케이션에 적합합니다.