VWR®, Frio 온도 정밀 온도계
공급업체: VWR
FRIO-Temp®
620-0942EA 479610 KRW
620-0942 620-0938 620-0939 620-0940 620-0941
VWR®, Frio 온도 정밀 온도계
온도계 Analogue Thermometers
이 수은이 없는 온도계는 개별적으로 교정되며 샘플 온도를 확인하는데 유용합니다. 이 온도계는 냉동고, 냉장고, 인큐베이터, 오븐 및 혈액 은행에 적용될 수 있도록 설계되었습니다.
  • 시료 오염없이 정확한 온도 측정값 제공
  • 충진 병(포함)이 샘플을 모방
  • PFA 코팅 온도계에는 파손시 유리와 액체를 포함하며, 유기 액체로 채워져있습니다
  • 영구적으로 융합된 마킹 및 무연 유리
  • 개별 시리얼 번호
증명: NIST 추적 가능
납품 정보: 가장 작은 부서의 10 분의 1에 대한 수정 사항, 고유한 보고서 번호 및 교정에 사용되는 NIST 표준을 나타내는 개별 온도계 교정 보고서가 함께 제공됩니다.
주의: 사용하려면 뚜껑이 달린 온도계를 병에 넣고 시험 샘플에 부착하십시오.