VWR®, 범용 액체 유리 온도계
공급업체: VWR
VWR®
620-0803EA 20180 KRW
620-0803 620-0862 620-0884 620-0864
VWR®, 범용 액체 유리 온도계
온도계 Analogue Thermometers
이 온도계는 백색 후면 유리에 대한 적색 유기 액체를 포함하며 화학 실험실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 석유 화학 실험실, 제약 산업, 의료 산업, 제조업체, 유제품, 양조장 및 양조장에서 사용하기에 적합합니다.
  • 부분 또는 전체 침지
  • 흰색 뒷면 유리에 적색 액체
  • 유리에 내장된 영구 스케일
포장: Safety-Pak™으로 개별적으로 보호.