환경 친화적인 온도계, 환경 안전
VWRI620-0880EA 23430 KRW
VWRI620-0880
환경 친화적인 온도계, 환경 안전
이 친환경 온도계는 무연 백색 후면 유리로 녹색, 무독성, 생분해성, 환경 안전 액체에 적합합니다. 화학/석유화학 실험실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 석유 화학, 제약 및 의료 산업, 제조업체, 낙농장, 양조장 및 증류주 공장에 사용하기에 적합합니다.
  • '환경’ 제품 구매에 대한 정부, 교육 및 업계 의무를 충족
  • 개별적으로 시리얼 넘버 부여
증명: NIST 추적 가능 독립적인 실험실, ChemTel에 의해 인증된 Envirokleen ™.
납품 정보: 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 statement of accuracy와 traceability가 포함됩니다.