VWR® Enviro-Safe®, 친환경 정밀 유리 온도계, 환경 안전
공급업체: VWR
VWR®Enviro-Safe®
620-0801EA 272810 KRW
620-0801
VWR® Enviro-Safe®, 친환경 정밀 유리 온도계, 환경 안전
온도계 Analogue Thermometers
이 고정밀 EnviroKleen ™ 인증 온도계는 ± 1,0 °C까지 정확하며 무연 백색 후면 유리로 녹색, 무독성, 생분해성, 환경 안전 액체에 적합합니다.
  • 무연 유리
  • 유사한 수은 충전 온도계와 동일한 정확도
  • 개별 시리얼 번호
화학 산업, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 석유 화학, 제약 및 의료 산업, 제조업체, 낙농업, 양조장 및 증류주 공장에 사용하기에 적합합니다.
증명: NIST 추적 가능.
포장: 다국어(영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 Statement of Accuracy 및 Traceability와 함께 제공되며 Safety-Pak® 포장으로 개별적으로 보호됩니다.