VWR®, 다이얼 온도계
공급업체: VWR
VWR®
620-0868EA 16830 KRW
620-0868 620-0871 620-0874
VWR®, 다이얼 온도계
온도계 Analogue Thermometers
이 온도계는 난방, 환기, 에어컨, 식품 및 음료 가공 및 보관, 제약 및 교육용 용도에 적합합니다.
  • 빠르고 정확
  • 읽기 쉬운 기기
  • 수은 온도계의 적합한 대체품
침지 깊이: 최소 침지는 액체에서 50 mm (2") 또는 기체에서 100 mm (4")입니다.
스테인리스 강 프로브.
납품 정보: 125 mm 막대 온도계에는 포켓 클립이 있는 보호 프로브 덮개가 있습니다. 200 mm 막대 온도계에는 비커 클립이 있습니다.