VWR® PureStep EnviroTack™, Multi-Layer Adhesive Floor Mats
공급업체: VWR
VWR® PureStep
115-0048EA 101013 KRW
115-0048 115-0169 115-1776 115-1775 VWRU87004-000 115-0049 VWRU87004-002 115-0088 VWRU87004-040 VWRU87004-084 115-0089 115-0167 115-1774 VWRU87004-042 115-0168 115-0047 115-0084 115-0085 115-0086 115-0087 115-0080 VWRU87004-004 115-0081 115-0082 115-0083 VWRU89089-166 VWRU82031-676 VWRU87004-036 115-0077 115-0078 115-0079 VWRU87004-076 115-0073 115-0074 115-0075 115-0076 115-0070 115-0071 115-0072 VWRU82031-466 115-1748 VWRU87004-022 VWRU87004-066 115-0066 115-0067 115-0068 VWRU87004-020 115-0069 115-0062 115-0063 115-0064 115-0065 115-0060 115-0061 115-0090 VWRU87004-050 115-0059 115-0055 VWRU87004-052 115-0056 VWRU87004-296 115-0057 115-0058 115-0051 115-0052 115-0053 115-0054 115-0091 VWRU87004-016 115-0092 115-0093 115-0050
VWR® PureStep EnviroTack™, Multi-Layer Adhesive Floor Mats
바닥 매트 Adhesive Floor Mats
30- 및 60-layer 접착 입구 매트는 저밀도 폴리에틸렌으로 제조되었습니다. 이 매트는 신발 밑창과 운송 기기 바퀴의 먼지를 제거하여 오염을 제어합니다. 한 레이어가 더러워지면 간단하게 번호가 표시된 모서리 탭을 제거하고 새로운 레이어를 사용할 수 있습니다.
  • 향균제로 박테리아와 곰팡이의 번식 방지
  • 미끄럼 방지, 낮은 프로파일, 개별 번호가 지정된 레이어
  • 유지 보수 및 세척 비용 절약
  • GMO-free, CO₂ 배출을 줄이는 재생 가능한 식물성 성분 포함
  • 사용 후 재활용할 수 있는 접착 매트
색상: 투명, 화이트, 그레이 또는 블루.