VWR®, 마그네틱 스터러 바(Magnetic stirring bar), 마이크로
공급업체: VWR
VWR®
442-0456EA 16273 KRW
442-0456 442-0457 442-0458 442-0359 442-0459 442-0463 442-0364 442-0464 442-0365 442-0465 442-0366 442-0367 442-0466 442-0360 442-0460 442-0361 442-0461 442-0362 442-0363 442-0462 442-0449 442-0467 442-0368 442-0468 442-0469 442-0447 442-0448 442-0452 442-0595 442-0596 442-0453 442-0597 442-0454 442-0455 442-0470 442-0471 442-0450 442-0472 442-0594 442-0473 442-0451
VWR®, 마그네틱 스터러 바(Magnetic stirring bar), 마이크로
피팅 Magnetic Stirring Bars
PTFE 코팅, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 둥글고 매끄러운 표면. 가장 작은 용기에 사용합니다.
  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합