VWR®, 마그네틱 스터러 바(magnetic strring bar), 8각형, 피벗 링 포함
공급업체: VWR
VWR®
442-0438EA 29100 KRW
442-0438 442-0439 442-0434 442-0357 442-0435 442-0358 442-0436 442-0437 442-0281 442-0282 442-0441 442-0442 442-0443 442-0345 442-0444 442-0283 442-0284 442-0440 442-0286 442-0427 442-0428 442-0429 442-0445 442-0423 442-0346 442-0347 442-0424 442-0446 442-0425 442-0349 442-0426 442-0430 442-0354 442-0431 442-0355 442-0432 442-0433 442-0356 442-0350 442-0352
VWR®, 마그네틱 스터러 바(magnetic strring bar), 8각형, 피벗 링 포함
피팅 Magnetic Stirring Bars
PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 부드러운 표면 베이스가 약간 고르지 않거나 구부러진 용기에 사용합니다.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합
주의: 유색 PTFE 코팅은 순수한 PTFE만큼 비활성이 아닙니다.