VWR®, 마그네틱 스터러 바(magnetic strring bar), 원통형, 탈착식 피벗 링 포함
공급업체: VWR
VWR®
442-0381EA 56273 KRW
442-0381 442-0379 442-0369 442-0375 442-0376 442-0378 442-0382 442-0371 442-0383 442-0384 442-0373 442-0374
VWR®, 마그네틱 스터러 바(magnetic strring bar), 원통형, 탈착식 피벗 링 포함
피팅 Magnetic Stirring Bars
PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 부드러운 표면 베이스가 약간 고르지 않은 컨테이너용.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합