VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 원통형
공급업체: VWR
VWR®
442-4528EA 12620 KRW
442-4528 442-0259 442-4529 442-4527 442-0260 442-4524 442-4525 442-4522 442-4523 442-0261 442-4520 442-4521 442-0295 442-4530
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 원통형
피팅 Magnetic Stirring Bars
PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 둥글고 매끄러운 표면.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합