VWR® PUREImage, 클린룸 용지
공급업체: VWR
PUREImage VWR® PUREImage
115-1959EA 408957 KRW
VWRU87003-430 115-1959 115-1956 115-1955 115-1958 115-1957 VWRU87003-434 VWRU87004-188 115-1952 115-1951 115-0149 115-1954 115-1953 115-0165 115-0155 115-0166 115-1961 115-0156 115-1960 115-0150 115-0163 115-0164
VWR® PUREImage, 클린룸 용지
종이
클린룸 용지는 화학 물질 및 입자 오염 방지가 중요한 클린룸 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
  • 복사기 및 인쇄 효율 향상을 위한 높은 인장 강도 및 우수한 내열성
  • PE- 결합 기술로 매우 낮은 수준의 입자, 비 휘발성 잔류물 및 이온 추출물
  • 독특한 정밀 절단 기술로 일관된 크기 및 청결 보장
  • 용지가 얇게 늘려지기 전 양면 세척 처리
ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) 클린룸에서 생산되고 ISO Class 5 (FED-STD-209E Class100) 클린룸에서 세척 및 이중 포장됩니다. 용지는 ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10) ~ ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000) 클린룸에 사용하기에 적합합니다.
포장: 용지는 팩당 250 장, 케이스당 10 팩으로 포장됩니다.