VWR® Parafilm® M, 밀봉 필름용 디스펜서
공급업체: VWR
Parafilm® M
631-0726EA 92360 KRW
631-0726
VWR® Parafilm® M, 밀봉 필름용 디스펜서
밀봉 필름 디스펜서
Parafilm® M 밀봉 필름을 깔끔하게 보관하고 간편하게 분배할 수 있게하는 아크릴.
  • 너비 50mm의 두 개의 롤 또는 너비 100mm의 한개의 롤
  • 손쉬운 절단을위한 톱니 모양의 블레이드
  • 손쉬운 세척