VWR®, 베타 방사선 상자
공급업체: VWR
VWR®
VWRI113-8830EA 296910 KRW
VWRI113-8830
VWR®, 베타 방사선 상자
아크릴, 투명, 두께: 10 mm.
  • 경첩이 달린 뚜껑
  • 32개의 0.5, 5, 2 또는 0 ml 마이크로 원심분리기 튜브용 랙 사용 가능
  • 안정적이고 손쉬운 청소
방사성 용액이 포함된 시험관의 보관 및 운반에 적합합니다.
주문 정보:랙없이 상자가 제공됩니다. 랙은 별도로 주문해야 합니다.