디스펜서 팁, 범용
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR® Universal
613-5869EA 113280 KRW
613-5869 613-5879 613-5868 613-5878 613-5867 613-5877 613-5883 613-5872 613-5882 613-5871 613-5881 613-5870 613-1032 613-5880 613-5876 613-1033 613-5875 613-5874 613-5873 613-5884 613-1024
디스펜서 팁, 범용
피펫 팁
직접 변위 방법을 사용하면 유체가 장비와 접촉하지 않아 오염이 발생하지 않기 때문에 이러한 팁은 감염성 및 휘발성 액체에 효과적입니다.
  • 호환 가능: VWR®, Ritter® ripette®, Brand® HandyStep® 및 HandyStep® 전자 제품, Sartorius eLINE®, Eppendorf® Multipette® Plus, Stream 및 Xstream
  • 버진 레진을 기반으로 한 지속 가능한 디자인
  • 0.1-50 ml의 9 가지 팁 크기
  • 표준 (비 멸균이지만 PCR-clean = ATP, RNase, DNase 및 endotixin-free) 및 멸균 팁 제공
  • DNA, DNase, RNase, ATP 및 발열원이 없는 멸균 팁
참조: 25ml 및 50ml 팁에는 배송시 포함된 어댑터가 필요합니다.