디스펜서 팁, 클래식
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR® Classic
613-1005EA 60860 KRW
613-1005 613-1004 613-1015 613-1007 613-1006 613-1009 613-1008 613-1010 613-1012 613-1001 613-1000 613-1011 613-1003 613-1014 613-1002 613-1013
디스펜서 팁, 클래식
피펫 팁
직접 변위 방법을 사용하면 유체가 장비와 접촉하지 않아 오염이 발생하지 않기 때문에 이러한 팁은 감염성 및 휘발성 액체에 효과적입니다.
  • Compatible with: VWR Stepper and Stepper Pro, Ritter® Ripette® and Ripette® pro, Brand® HandyStep® and HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® and Easystep (* without automatic tip recognition)
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Eight different tip sizes from 0,05 to 50 ml
  • Sterile tips guaranteed free of DNA, DNase, RNase, ATP and pyrogens
참조: 25ml 및 50ml 팁에는 어댑터가 필요하며 별도로 주문해야합니다.