VWR®, Next Generation 리필용 리필 박스
공급업체: VWR
VWR® Pak Rak™
613-0306
VWR®, Next Generation 리필용 리필 박스
피펫 팁 박스 및 랙
피펫 팁 리필용 경첩이 달린 리필 가능 오토 클레이브 박스/랙.
  • 버진 수지 및 지속 가능한 제품 디자인
  • 별도의 인서트는 멀티 채널 피펫팅을 위한 경사진 상단과 여분의 견고한 표면을 포함합니다
  • 통풍구가있어 고압 멸균시 효과적인 팁 멸균이 가능합니다
Next Generation 리필, Pak Rak 및 Pak Rak Plus 로더와 함께 사용 가능합니다.