VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, 피펫 팁
공급업체: VWR
VWR® MultiTray®
612-2914EA 41290 KRW
612-2914 612-2915 612-2999 612-2913 612-2599
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, 피펫 팁
피펫 팁
MultiTrays®에 쌓인 팁. Gilson® 및 Labmate® 마이크로피펫과 호환되는 612-2913을 제외하고 대부분의 마이크로피펫과 호환됩니다. MultiBox® plus 는 완전 또는 부분적으로 열 수 있는 방진, 경첩 및 슬라이딩 덮개가 있는 오토클레이브 가능한 PP 백입니다. MultiBox® plus는 모든 MultiTrays®와 함께 사용하기에 적합합니다.
  • 팁이 마이크로피펫터 콘에 단단히 고정되고, 최적의 취급을 위해 직선 형태를 유지하며, 유체 잔류를 최소화합니다.
  • MultiBox® plus는 반복적으로 오토클레이브 할 수 있지만 오토클레이브 벽과의 접촉을 피하기 위해 적합한 용기에 넣어야 합니다. (멸균 조건 : +121°C, 1.2bar, 최대 30분, 용기 개방)
  • MultiBox® plus는 최대 5개까지 쌓을 수 있습니다.
주문 정보:MultiTray® 시스템 안에 미리 조립된 팁이 포함