VWR®, 안전 피펫 필러, Standard/Universal/Flip
공급업체: VWR
VWR®
VWRU53497-055EA 1271700 KRW
VWRU53497-055 612-1947 612-1931 612-1920 612-2008 612-2004 612-1930
VWR®, 안전 피펫 필러, Standard/Universal/Flip
피펫 Pipette Bulbs
천연 고무.
  • 측정 및 최대 10ml (Standard) 또는 100ml (Universal/Flip)의 부피 측정 피펫 용
  • Standard/Universal: 3 개의 환기 밸브
  • Flip: 더 쉬운 사용을 위한 두 개의 작동 지점 (해제는 자동 탈착식 밸브를 통해 이루어짐)