VWR®, 셀프-탈수 대걸레 시스템
공급업체: VWR
VWR®
129-2508EA 687060 KRW
129-2508 129-2506 129-2502 129-2500
VWR®, 셀프-탈수 대걸레 시스템
대걸레
이 걸레 시스템은 탈수기없이 사용할 수 있습니다. 바닥, 벽 및 천장에 소독제를 적용하는데 적합합니다. 클린룸용 새로운 고성능 폼은 탁월하고 지속적인 액체 전달을 가능하게합니다.
  • 오토클레이브 가능; 감마선 및 ETO에 대한 내성
  • 가장 널리 사용되는 소독제 및 세제에 대한 저항성
  • 액체 흡수 및 매우 섬세한 소독을 위해 적층 폴리에스테르로 만든 스폰지
  • 교체용 폼 걸레 헤드는 스테인리스강 또는 아연 도금 강철 클립으로 제공됩니다.